Description
- La leucine a été utilisée comme marqueur moléculaire pour la récupération d'ADN à partir d'échantillons paléontologiques en vue d'une analyse PCR.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-LEUCINE |
| Point de fusion | 295 °C (littérature) |
| Couleur | Blanc |
| Formule linéaire | C6H13NO2 |
| Quantité | 25 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau (25 mg/mL) ; Peu soluble dans l’alcool. |
| Poids de la formule | 131.18 |
| Qualité | Not Available |
| Forme physique | Poudre |