Learn More
Chlorhydrate d’ester tert-butylique de L-leucine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15486438
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15486438 1 g 1g
15496438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15486438 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59980.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2748-02-9 | C3H10NO | 76.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2748-02-9
Numéro MDL MFCD00038906
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Leucine tert-butyl ester hydrochloride
Formule moléculaire C10H22ClNO2
Beilstein 3697141
Synonyme h-leu-otbu.hcl, l-leucine tert-butyl ester hydrochloride, h-leu-otbu hcl, l-leucine t-butyl ether hcl salt, l-leucine t-butyl ester hydrochloride, l-leucine tert-butyl ester hcl, tert-butyl l-leucinate hydrochloride, s-tert-butyl 2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride, tert-butyl 2s-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride, h-leu-obut hcl
Clé InChI RFUWRXIYTQGFGA-QRPNPIFTSA-N
SMILES Cl.CC(C)C[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-méthylpentanoate de tert-butyle ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 223.74
Quantité 1 g
CID PubChem 12451443
Poids de la formule 223.74
Rotation optique +12° (c=2 in DMF)
Pourcentage de pureté 98%