Learn More
Chlorhydrate d’ester tert-butylique de L-leucine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496438
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15496438 5 g 5g
15486438 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496438 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59980.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2748-02-9 | C3H10NO | 76.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2748-02-9
Numéro MDL MFCD00038906
ChEBI CHEBI:78502
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Leucine tert-butyl ester hydrochloride
Formule moléculaire C3H10NO
Beilstein 3697141
Synonyme l-alaninol, s-+-2-amino-1-propanol, s-2-aminopropan-1-ol, 2s-2-aminopropan-1-ol, h-alaninol, alaninol, s-2-amino-1-propanol, +-2-aminopropan-1-ol, 2-aminopropanol, +, unii-v403gh89l1
Clé InChI BKMMTJMQCTUHRP-VKHMYHEASA-O
SMILES CC(CO)N
Nom IUPAC (2S)-2-aminopropan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 76.12
Quantité 5 g
CID PubChem 80307
Poids de la formule 223.74
Rotation optique +12° (c=2 in DMF)
Pourcentage de pureté 98%