Learn More
L-Leucine, TRC
Code produit 30132838
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132838 25 g 25g
17978324 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30132838 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL33011025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61-90-5
Formule moléculaire C6 H13 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 131.17
Synonyme L-Leucine, Leucine, L- (8CI), (2S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid, (S)-(+)-Leucine, (S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid, (S)-2-Amino-4-methylvaleric acid, (S)-Leucine, L-(+)-Leucine, L-2-Amino-4-methylpentanoic acid, L-Norvaline, 4-methyl-, L-α-Aminoisocaproic acid, Leu, Leucine, Pentanoic acid, 2-amino-4-methyl-, (S)-, NSC 46709
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-4-méthylpentanoïque
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Leucine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
Quantité 25 g
Poids de la formule 131.0946
Pourcentage de pureté >95%