Learn More
L-leucine (cristaux blancs ou poudre cristalline), Fisher BioReagents
Code produit. 10637823
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
Code produit. 10637823
Marque: Fisher BioReagents BP385100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet acide aminé convient à une utilisation dans les systèmes de culture de tissus nécessitant des additifs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Leucine
Point de fusion 286°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 61-90-5
Arsenic (As) 1ppm max.
pH 5.5 to 6.5
Couleur Blanc
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Résidus d’allumage 0.1% max.
Identification Pass Test
Plage de pourcentage du dosage 98.5 to 101.0 %
Perte à la dessiccation 0.2% max.
Autres acides aminés Chromatographically not detectable
Formule moléculaire C6H13NO2
Conditionnement Bouteille en verre
Numéro MDL MFCD00002617
Rotation spécifique 14.9 to 16.1° (+ or -)
Merck Index 15, 5503
État de la solution (%T) 98% min.
Synonyme l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
Vecteur alpha Leucine
Clé InChI ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-4-méthylpentanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Quantité 100 g
CID PubChem 6106
ChEBI CHEBI:15603
Poids de la formule 131.17
Pourcentage de pureté 98.5 to 101.0%
Forme physique Solide