Learn More
L-leucinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420178
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11420178 5 g 5g
11430178 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11420178 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23745.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7533-40-6 | C6H15NO | 117.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7533-40-6
Formule moléculaire C6H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 117.19
Numéro MDL MFCD00063676
Clé InChI VPSSPAXIFBTOHY-LURJTMIESA-N
Synonyme l-leucinol, s-+-leucinol, h-leucinol, 2s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, l-+-leucinol, l +-leucinol, s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, leucinol, s-leucinol, 2s-2-amino-4-methyl-1-pentanol
CID PubChem 111307
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-méthylpentan-1-ol
SMILES CC(C)C[C@H](N)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Leucinol
Indice de réfraction 1.451
Densité 0.917
Point d’ébullition 198°C to 200°C
Quantité 5 g
Point d’éclair 90°C (194°F)
Rotation optique +1.1° (Neat)
Sensibilité Air Sensitive
Beilstein 1719240
Poids de la formule 117.19
Pourcentage de pureté 97%