Learn More
L(+)-leucinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10367690 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10367690 5 g Flacon en verre -
10330994 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10367690 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 179970050
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7533-40-6 | C6H15NO | 117.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7533-40-6
Formule moléculaire C6H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 117.19
Numéro MDL MFCD00063676
Clé InChI VPSSPAXIFBTOHY-LURJTMIESA-N
Synonyme l-leucinol, s-+-leucinol, h-leucinol, 2s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, l-+-leucinol, l +-leucinol, s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, leucinol, s-leucinol, 2s-2-amino-4-methyl-1-pentanol
CID PubChem 111307
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-méthylpentan-1-ol
SMILES CC(C)C[C@H](N)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Leucinol
Spectre IR Authentique
Couleur Incolore à jaune
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589nm)
Rotation spécifique +3° to +5° (20°C, 589nm) (c=9, ethanol)
Densité 0.91g/mL
Conditions de rotation spécifiques +4° (20°C 589nm,c=9,ethanol)
Quantité 5 g
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire (CH3)2CHCH2CH(NH2)CH2OH
Beilstein 04, 298
Poids de la formule 117.19
Pourcentage de pureté ≥97.5%