Learn More
Thermo Scientific™ L-Lysine-2HCl, 13C6 for SILAC
Code produit 12132420 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12132420 500 mg 500mg
11854191 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12132420 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88431
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Étudiez l’expression des protéines par spectrométrie de masse avec des variantes de masse de lysine, d’arginine et d’autres acides aminés pour effectuer un marquage isotopique stable avec des acides aminés en culture cellulaire.
Les acides aminés lourds et légers Thermo Scientific™ sont utilisés pour analyser spécifiquement l’expression des protéines par spectrométrie de masse à l’aide d’un marquage isotopique stable avec des acides aminés dans les kits de quantification de culture cellulaire (SILAC).
Le SILAC est une méthode puissante permettant d’identifier et de quantifier les changements différentiels relatifs dans les échantillons de protéines complexes. Cette approche implique l’intégration métabolique in vivo d’acides aminés “lourds“ marqués 13C- ou 15N dans les protéines, suivie de la spectrométrie de masse (MS) pour l’identification, la caractérisation et la quantification accélérées et complètes des protéines.
Points clés :
  • Efficace –L’intégration de marqueurs efficaces à 100 % à des protéines de cellules vivantes
  • Souplesse – différents isotopes d’acides aminés lourds et/ou légers pour l’arginine, la lysine, la leucine et la proline permettent la quantification de peptides dérivés de protéases de qualité MS
  • Capacités Multiplex – il existe plusieurs isotopes alternatifs de l’arginine et de la lysine qui permettent l’analyse de multiples conditions de traitement dans chaque expérience
  • Suppléments de qualité élevée – acides aminés lourds avec >99 % de pureté isotopique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Spectromètre de masse
Type de produit Acides aminés
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Marqueur ou colorant Isotope de masse de l’acide aminé
Conditions d’expédition Température ambiante
Matériau de départ Cellules
Type de produit final Protéine
Méthode de détection Spectrométrie de masse
Étape du flux de travail Marquage des protéines
Quantité 500 mg
Forme Poudre