Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-lysine, 98 %
Code produit 10016203 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10016203 100 g Flacon en verre 100g
15197412 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10016203 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 303341000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    106.65€ / 100g
    Économisez 20.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 56-87-1 | C6H14N2O2 | 146.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-87-1
Formule moléculaire C6H14N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Numéro MDL MFCD00064433
Clé InChI KDXKERNSBIXSRK-MLHKIVSYNA-N
Synonyme l-lysine, lysine, h-lys-oh, lysine acid, s-lysine, aminutrin, 2s-2,6-diaminohexanoic acid, l-+-lysine, alpha-lysine, lysinum
CID PubChem 5962
ChEBI CHEBI:18019
Nom IUPAC 2,6-diaminohexanoic acid
SMILES NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Lysine
Point de fusion 214.0°C to 216.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Rotation spécifique +23.0° to +27.0° (20°C, 589nm) (C=2, 1N HCl)
Eau 3% max.
Quantité 100 g
Poids de la formule 146.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou cristaux