Learn More
Melford Acétate de L-lysine
Code produit 30018435
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30018435 100 g 100g
30018436 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018435 Fournisseur Melford Code fournisseur L37020100.0
L'acétate de L-lysine est utilisé dans les procédés biotechnologiques, notamment dans la production de protéines et d'enzymes recombinantes.
L’anticorps de L-Lysine est utilisé dans les processus biotechnologiques, en particulier dans la production de protéines recombinantes et d’enzymes.
L'acétate de L-lysine est utilisé dans les procédés biotechnologiques, notamment dans la production de protéines et d'enzymes recombinantes. Il joue un rôle dans les milieux de culture cellulaire pour favoriser la croissance et la productivité des cellules.
De plus, l'acétate de L-lysine est utilisé dans la recherche en laboratoire, notamment dans les études liées à la synthèse des protéines, à l'enzymologie et à d'autres processus biochimiques.
Son rôle d'acide aminé fondamental le rend précieux pour comprendre divers mécanismes cellulaires et moléculaires.
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Lysine Acetate
CAS 57282-49-2
Formule moléculaire C8H18N2O4
Quantité 100 g