Learn More
Melford Acétate de L-lysine
Description
L’anticorps de L-Lysine est utilisé dans les processus biotechnologiques, en particulier dans la production de protéines recombinantes et d’enzymes.
De plus, l'acétate de L-lysine est utilisé dans la recherche en laboratoire, notamment dans les études liées à la synthèse des protéines, à l'enzymologie et à d'autres processus biochimiques.
Son rôle d'acide aminé fondamental le rend précieux pour comprendre divers mécanismes cellulaires et moléculaires.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Lysine Acetate |
| CAS | 57282-49-2 |
| Formule moléculaire | C8H18N2O4 |
| Quantité | 500 g |