Learn More
Acétate de L-lysine, TRC
Code produit 30466273
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30466273 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30466273 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL4887785G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lysine acetate
CAS 57282-49-2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C6 H14 N2 O2 . C2 H4 O2
Quantité 5 g
Synonyme L-Lysine, acetate (1:1), -Lysine, monoacetate (9CI), L-Lysine acetate, Lysine monoacetate, Lysine acetate, (2S)-2,6-Diaminohexanoic acid acetate
Formule InChI InChI=1S/C6H14N2O2.C2H4O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;1-2(3)4/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1
SMILES CC(=O)O.NCCCC[C@H](N)C(=O)O
Nom IUPAC acide acétique ; acide (2S)-2,6-diaminohexanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 206.24
Poids de la formule 206.1267
Pourcentage de pureté >95