Learn More
Chlorhydrate de L-lysine 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10197080 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10197080
Marque: Thermo Scientific Acros 413360250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 657-26-1 | C6H16Cl2N2O2 | 219.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 657-26-1
Formule moléculaire C6H16Cl2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 219.11
Numéro MDL MFCD00066389
Clé InChI JBBURJFZIMRPCZ-XRIGFGBMSA-N
Synonyme l-lysine dihydrochloride, h-lys-oh.2hcl, l-lysine, dihydrochloride, s-2,6-diaminohexanoic acid dihydrochloride, unii-90yfr6u9qc, l-+-lysine dihydrochloride, 90yfr6u9qc, 2s-2,6-diaminohexanoic acid dihydrochloride, lysine, chloride, chloride, l-lysine, hydrochloride 1:2
CID PubChem 69567
SMILES Cl.Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Lysine dihydrochloride
Point de fusion 202.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NH2(CH2)4CH(NH2)COOH·2HCl
Rotation spécifique + 14.00
Merck Index 14, 5636
Nom IUPAC acide (2S)-2,6-diaminohexanoïque ; dichlorhydrate
Conditions de rotation spécifiques +14.00 (18.00°C c=2,water)
Quantité 25 g
Poids de la formule 219.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline