Learn More
Dichlorhydrate de L-lysine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11453167
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11453167
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16127.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 657-26-1 | C6H16Cl2N2O2 | 219.11 g/mol
Synthesis of hyperbranched polylysine using the N-hydroxysuccinimide ester of L-lysine dihydrochloride as AB 2 building block. The histidine and lysine standards were prepared from L-histidine monohydro- chloride and L-lysine dihydrochloride respectively. L-Homocitrulline-The copper complex was prepared from L-lysine dihydrochloride in 80 to 86 per cent yields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Synthèse de polylysine hyper-ramifiée à l’aide de l’ester N-hydroxysuccinimide du dichlorhydrate de L-lysine comme bloc de construction AB 2. Les étalons d’histidine et de lysine ont été préparés respectivement à partir de monochlorhydrate de L-histidine et de dichlorhydrate de L-lysine. Le complexe L-Homocitrulline - cuivre a été préparé à partir de dichlorhydrate de L-lysine avec des rendements de 80 à 86 %.
Solubilité
Soluble dans l’eau (100 mg/ml).
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 657-26-1
Formule moléculaire C6H16Cl2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 219.11
Numéro MDL MFCD00066389
Clé InChI JBBURJFZIMRPCZ-XRIGFGBMSA-N
Synonyme l-lysine dihydrochloride, h-lys-oh.2hcl, l-lysine, dihydrochloride, s-2,6-diaminohexanoic acid dihydrochloride, unii-90yfr6u9qc, l-+-lysine dihydrochloride, 90yfr6u9qc, 2s-2,6-diaminohexanoic acid dihydrochloride, lysine, chloride, chloride, l-lysine, hydrochloride 1:2
CID PubChem 69567
Nom IUPAC dihydrogen (2S)-2,6-diaminohexanoic acid dichloride
SMILES Cl.Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Lysine dihydrochloride
Point de fusion 202°C to 206°C
Beilstein 4539715
Merck Index 14,5636
Informations sur la solubilité Soluble in water (100mg/ml).
Quantité 100 g
Poids de la formule 219.11
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté 99%