Learn More
Chlorhydrate de L-lysine, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Code produit. 15557964 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
Code produit. 15557964
Marque: Avantor J.T.Baker 208406
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Lysine Hydrochloride
CAS 657-27-2
Formule moléculaire C6H15ClN2O2
Conditionnement Flacon poly
Numéro MDL MFCD00064564 MFCD00081870
Synonyme l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
Clé InChI BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
SMILES C(CCN)CC(C(=O)O)N.Cl
Nom IUPAC (2S)-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 182.648
Quantité 1 kg
CID PubChem 69568
ChEBI CHEBI:53633
Poids de la formule 182.65
Qualité Multiofficinal / USP