Learn More
Chlorydrate de L-lysine (poudre blanche), Fisher BioReagents
Code produit. 10438733
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
Code produit. 10438733
Marque: Fisher BioReagents BP386100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cet acide aminé convient à une utilisation dans les systèmes de culture de tissus nécessitant des additifs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Lysine Hydrochloride
Point de fusion 263°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 657-27-2
Arsenic (As) 1ppm max.
Couleur Blanc
Chlorure 19.12 to 19.51%
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Identification Pass Test
Plage de pourcentage du dosage 98.5 to 100.5 %
Perte à la dessiccation 0.4% max.
Autres acides aminés Chromatographically not detectable
Formule moléculaire C6H15ClN2O2
Conditionnement Bouteille en verre
Numéro MDL MFCD00064564 MFCD00081870
Résidus après l’allumage 0.1% max.
Rotation spécifique 20.7 to 21.5° (+ or -)
Merck Index 15, 5697
État de la solution (%T) 98.0% min.
Synonyme l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
Vecteur alpha Lysine Hydrochloride
Clé InChI BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
SMILES C(CCN)CC(C(=O)O)N.Cl
Nom IUPAC acide (2S)-2,6- diaminohexanoïque ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 182.648
Quantité 100 g
CID PubChem 69568
ChEBI CHEBI:53633
Poids de la formule 182.65
Pourcentage de pureté 98.5 to 100.5%
Forme physique Solide