Learn More
Melford L-lysine monohydratée
Description
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
- Numéro CAS : 39665-12-8
- Formulemoléculaire:C₆H₁₄N₂O₂H₂O
- Masse moléculaire : 164,21 g/mol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Lysine Monohydrate |
| CAS | 39665-12-8 |
| Formule moléculaire | C6H14N2O2-H2O |
| Quantité | 500 g |