Learn More
L-Lysine monohydratée (> 90%), TRC
Code produit 30420623
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30420623 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30420623 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS2588635G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lysine Monohydrate
CAS 39665-12-8
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C6 H14 N2 O2 . H2 O
Quantité 5 g
Synonyme L-Lysine Monohydrate, L-Lysine','hydrate (1:1), L-Lysine','monohydrate (9CI)
Formule InChI InChI=1S/C6H14N2O2.H2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H2/t5-;/m0./s1
SMILES O.NCCCC[C@H](N)C(=O)O
Nom IUPAC acide (2S)-2,6-diaminohexanoïque ; hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 164.203
Poids de la formule 164.116
Pourcentage de pureté >95