Learn More
L-Lysine, TRC
Code produit 30137374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
10mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137374 1 g 1g
30005911 10 mg 10mg
30009441 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137374 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL4688951G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-87-1
Formule moléculaire C6 H14 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Synonyme L-Lysine, Lysine, L- (8CI), (+)-S-Lysine, (S)-2,6-Diaminohexanoic acid, (S)-Lysine, (S)-α,ε-Diaminocaproic acid, 2,6-Diaminohexanoic acid, Aminutrin, Biolys, Hexanoic acid, 2,6-diamino-, (S)-, L-(+)-Lysine, L-2,6-Diaminocaproic acid, L-Lys, L-Norleucine, 6-amino-, LLB 50, Lysine, Lysine acid, Malandil, h-Lys-oh, α-Lysine
Nom IUPAC (2S)-2,6-diaminohexanoïque
SMILES NCCCC[C@H](N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(+)-Lysine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
Quantité 1 g
Poids de la formule 146.1055
Pourcentage de pureté >95%