Learn More
L-Lyxose, TRC
Code produit 30484037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30484037 2.5 g 2.50g
30467964 5 g 5g
30477414 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30484037 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL5020002.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1949-78-6
Formule moléculaire C5 H10 O5
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Synonyme L-Lyxose, Lyxose, L- (8CI)
Nom IUPAC (3R,4R,5S)-oxane-2,3,4,5-tétrol
SMILES O[C@H]1COC(O)[C@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Lyxose
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4+,5?/m0/s1
Poids de la formule 150.0528