Learn More
L-m-tyrosine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15463637
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15463637 250 mg 250mg
11362219 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15463637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27224.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 587-33-7 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
An unnatural amino acid, that has demonstrated potential in treating Parkinsons disease, Alzheimers disease, and arthritis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde, l’acide dilué.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Réfrigéré (4°C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 587-33-7
Formule moléculaire C9H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 181.19
Numéro MDL MFCD00063059
Clé InChI JZKXXXDKRQWDET-SVGMAFHSNA-N
Synonyme l-m-tyrosine, 3-hydroxy-l-phenylalanine, meta-tyrosine, s-2-amino-3-3-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-tyrosine, 3-hydroxyphenylalanine, m-tyrosine, l-m-tyr, unii-d5yf57v4qw, 3-m-hydroxyphenyl alanine
CID PubChem 6950578
ChEBI CHEBI:44303
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-(3-hydroxyphényl)acide propanoïque
SMILES N[C@@H](CC1=CC=CC(O)=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-m-Tyrosine
Point de fusion 260°C to 270°C
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide,dilute acid.
Quantité 250 mg
Poids de la formule 181.19
Pourcentage de pureté ≥97%