Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-menthol, 99,5 %
Code produit 10631063 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10631063 5 g Flacon en verre 5g
10467320 100 g Flacon en verre 100g
10103370 500 g Flacon en verre 500g
10389223 2.5 kg Bouteille en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10631063 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 125400050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.20€
    19.65€ / 5g
    Économisez 1.55€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2216-51-5 | C10H20O | 156.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2216-51-5
Formule moléculaire C10H20O
Poids moléculaire (g/mol) 156.27
Numéro MDL MFCD00062979
Clé InChI NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Synonyme l-menthol, --menthol, levomenthol, menthomenthol, l---menthol, hexahydrothymol, menthacamphor, peppermint camphor, 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanol, u.s.p. menthol
CID PubChem 16666
ChEBI CHEBI:15409
Nom IUPAC (1R,2S,5R)-5-méthyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(C(C1)O)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau L(-)-Menthol
Note relative au nom 99.7%
Point de fusion 41.0°C to 43.0°C
Couleur Incolore à blanc
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 212.0°C
Point d’éclair 94°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.46
Quantité 5 g
Beilstein 06,28
Fieser 13,172; 16,203
Merck Index 15,5905
Gravité spécifique 0.89
Conditions de rotation spécifiques −51.00 (20.00°C 589nm,c=10,EtOH)
Rotation spécifique − 51.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in acetic acid,soluble in alcohol,chloroform,ether,,petroleum ether
Poids de la formule 156.27
Pourcentage de pureté 99.5%
Forme physique Cristaux ou aiguilles cristallines
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L(-)-Menthol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.