Learn More
L-menthol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11408713
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11408713 50 g 50g
11418713 250 g 250g
11498703 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11408713 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10474.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 2216-51-5 | C10H20O | 156.269 g/mol
L-Menthol is used as a cooling agent that strongly activates TRPM8.(Transient Receptor Potential Cation Channel, Subfamily M, Member 8 is a Protein Coding gene). It is used as analgesic (topical), antipruritic agent. It is used as: refreshing agent, food flavor, cool and antipruritic drug, carminative drug. Menthol crystals is used for pers onal care and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans 100 % dʼéthanol, de méthanol (100 mg/ml), dʼéther et de chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Ranger à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts, les phénols, le permanganate de potassium, le trioxyde de chrome, lʼhydrate de chloral, le thymol, le pyrogallol, le résorcinol, le camphre, lʼhydrate de butylchloral, le betanaphthol, lʼexalgine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2216-51-5
Formule moléculaire C10H20O
Poids moléculaire (g/mol) 156.269
Numéro MDL MFCD00062979
Clé InChI NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Synonyme l-menthol, --menthol, levomenthol, menthomenthol, l---menthol, hexahydrothymol, menthacamphor, peppermint camphor, 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanol, u.s.p. menthol
CID PubChem 16666
ChEBI CHEBI:15409
Nom IUPAC (1R,2S,5R)-5-méthyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(C(C1)O)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Menthol
Point de fusion 42°C to 45°C
Densité 0.89
Point d’ébullition 212°C to 216°C
Point d’éclair 93°C (199°F)
Quantité 50 g
Beilstein 1902293
Merck Index 14,5837
Informations sur la solubilité Soluble in 100% ethanol,methanol (100mg/ml),ether,and chloroform. Insoluble in water.
Rotation optique −50° (c=10 in ethanol)
Poids de la formule 156.27
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-Menthol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Menthol