Learn More
L-menthone, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10792051 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10792051 100 mL Flacon en verre 100mL
10308250 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10792051 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 203611000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 14073-97-3 | C10H18O | 154.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14073-97-3
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Numéro MDL MFCD00001634,MFCD00136033
Clé InChI NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Synonyme --menthone, l-menthone, menthone, trans-menthone, p-menthone, neomenthone, menthone racemic, trans-p-menthan-3-one, 2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanone, l-menthan-3-one
CID PubChem 26447
ChEBI CHEBI:15410
Nom IUPAC (2S,5R)-5-méthyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-one
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau l-Menthone
Note relative au nom 85%
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 207°C to 210°C
Point d’éclair 72°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 80% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4490 to 1.453
Quantité 100 mL
Beilstein 07, 38
Fieser 14,201; 16,204
Merck Index 15, 5906
Gravité spécifique 0.89
Conditions de rotation spécifiques −6° (20°C c=4,ethanol)
Rotation spécifique -6
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone,miscible with ethanol and,ethyl ether
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 85%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • l-Menthone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.