Learn More
L-menthone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454644
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
10g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454644 10 g 10g
11464644 50 g 50g
11498840 100 g 100g
11474644 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11454644 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13679.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 14073-97-3 | C10H18O | 154.25 g/mol
L-Menthone is used in perfumery and cosmetics for its characteristic aromatic and minty odor. And it is also used in synthesis of agrochemicals, and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le L-menthone est utilisé dans la parfumerie et les cosmétiques pour ses caractéristiques aromatiques et son odeur mentholée. Et il est également utilisé dans la synthèse des produits agrochimiques, et des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’éther, l’alcool, le benzène, l’acétone.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14073-97-3
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Numéro MDL MFCD00001634,MFCD00136033
Clé InChI NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Synonyme --menthone, l-menthone, menthone, trans-menthone, p-menthone, neomenthone, menthone racemic, trans-p-menthan-3-one, 2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanone, l-menthan-3-one
CID PubChem 26447
ChEBI CHEBI:15410
Nom IUPAC (2S,5R)-5-méthyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-one
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Menthone
Densité 0.893
Point d’ébullition 208°C to 210°C
Point d’éclair 72°C (162°F)
Plage de pourcentage du dosage 97%
Indice de réfraction 1.45
Quantité 10 g
Beilstein 3648743
Merck Index 14,5838
Informations sur la solubilité Soluble in ether,alcohol,benzene,acetone.
Rotation optique −25° (Neat)
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-Menthone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Menthone