Learn More
L-Menthyl 2,2-Dihydroxyacétate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Menthyl 2,2-Dihydroxyacetate |
| CAS | 111969-64-3 |
| Formule moléculaire | C12H22O4 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 2,2-Dihydroxyacetic Acid (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester, Dihydroxyacetic Acid (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester, [1R-(1alpha,2beta,5alpha)]-Dihydroxyacetic Acid 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester, 2,2-Dihydroxyacetic Acid (-)-Menthyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H22O4/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)16-12(15)11(13)14/h7-11,13-14H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)C(O)O |
| Nom IUPAC | 2,2-dihydroxyacétate de [(1R,2S,5R)-5-méthyl-2-propan-2-ylcyclohexyle] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 230.3 |
| Poids de la formule | 230.1518 |