Learn More
L-Methionine-34S, TRC
Code produit 30004687
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30004687 10 mg 10mg
30005782 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30004687 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM26044310MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1006386-95-3
Formule moléculaire C5 H11 N O2 34S
Poids moléculaire (g/mol) 151.11
Synonyme (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic-34S Acid, Cymethion-34S, S-Methyl-L-momocysteine-34S, L-alpha-Amino-γ-methylthiobutyric-34S Acid, Methionine-34S, NSC 22946-34S, S-Methionine-34S, S-Methyl-L-homocysteine-34S, h-Met-oh-34S, l-Methionine-34S, alpha-Amino-gamma-methylmercaptobutyric-34S Acid, γ-Methylthio-alpha-aminobutyric-34S Acid;
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-(^{34}S)methylsulfanylbutanoic acid
SMILES C[34S]CC[C@H](N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Methionine-34S
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i9+2
Quantité 10 mg
Poids de la formule 151.0468
Pourcentage de pureté >95%
Conditions d’expédition Room Temperature