Learn More
L-Méthionine-34S, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Methionine-34S |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i9+2 |
| Quantité | 1 mg |
| Poids de la formule | 151.0468 |
| Pourcentage de pureté | >95% |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |