Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-méthionine, 98+ %
Code produit 10685602 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10685602 25 g Flacon en plastique 25g
10255640 100 g Flacon en plastique 100g
10783904 500 g Flacon en plastique 500g
10689853 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10685602 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 166160250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.50€
    29.65€ / 25g
    Économisez 5.85€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 63-68-3 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63-68-3
Formule moléculaire C5H11NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 149.21
Numéro MDL MFCD00063097 MFCD00801344
Clé InChI FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Synonyme l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
CID PubChem 6137
ChEBI CHEBI:16643
SMILES CSCC[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Methionine
Point de fusion 276.0°C to 279.0°C
Note relative au nom 98+%
Ammonium 300ppm max.
pH 5.5 to 6.5 (aq. soln. 1 in 100)
Couleur Blanc
Chlorure 500ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 15ppm max.
Impuretés individuelles 0.5% max. of any individual impurity
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 30ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, II, 938
Rotation spécifique + 23.25
Sulfate 300ppm max.
Merck Index 15, 6047
Cendres sulfatées 0.1% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water: 53.7g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in abs.alcohol, ether, petr.ether,, benzene,acetone, ethanol, diethylether, soluble in mineral acids, soluble in warm, dilute alcohol
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-4-méthylsulfanylbutanoïque
Conditions de rotation spécifiques +23.25° (20°C c=2,6N HCl)
Quantité 25 g
Poids de la formule 149.21
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux