Specifications
| Nom chimique ou matériau | L-Methionine |
| Point de fusion | 276.0°C to 279.0°C |
| Note relative au nom | 98+% |
| Ammonium | 300ppm max. |
| pH | 5.5 to 6.5 (aq. soln. 1 in 100) |
| Couleur | Blanc |
| Chlorure | 500ppm max. |
| Métaux lourds (sous forme de Pb) | 15ppm max. |
| Impuretés individuelles | 0.5% max. of any individual impurity |
| Spectre IR | Authentique |
| Show More |