Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-méthionine, 98+ %
Code produit 11434083
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434083 500 g 500g
11424083 100 g 100g
11444083 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434083 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A10318.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    270.30€
    224.65€ / 500g
    Économisez 45.65€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Edge
La L-méthionine (numéro CAS 63-68-3) est un acide aminé essentiel qui contient du soufre.La L-méthionine est impliquée dans la détoxification cellulaire chez plusieurs espèces.
L-Methionine iserves as a chelating agent for heavy metals, as a flavoring agent and nutritional supplement for foods. It acts as a feed additive, vegetable oil enrichment and as a single cell protein. In addition to this, it is used as a hepatoprotectant and also acts as a lipotropic agent and prevents excess fat buildup in the liver.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La L-méthionine est utilisée en tant qu’acide aminé essentiel pour le développement humain et comme antidote en cas d’empoisonnement à l’acétaminophène. Elle sert d’agent chélateur pour les métaux lourds, d’agent aromatisant et de supplément nutritionnel pour les aliments. Elle agit comme additif alimentaire, sert à l’enrichissement de l’huile végétale et comme protéine à cellule unique. En outre, elle a un rôle hépatoprotecteur mais aussi d’agent lipotropique et prévient l’accumulation excessive de graisse dans le foie.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le chlorhydrate. Légèrement soluble dans l’acide acétique. Insoluble dans l’éthanol, le benzène, l’acétone et l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63-68-3
Formule moléculaire C5H11NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 149.21
Numéro MDL MFCD00063097 MFCD00801344
Clé InChI FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Synonyme l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
CID PubChem 6137
ChEBI CHEBI:16643
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-4-méthylsulfanylbutanoïque
SMILES CSCC[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Methionine
Point de fusion ∼280°C (decomposition)
Beilstein 1722294
Merck Index 14,5975
Informations sur la solubilité Soluble in water and hydrochloride. Slightly soluble in acetic acid. Insoluble in ethanol,benzene,acetone and ether.
Quantité 500 g
Poids de la formule 149.21
Rotation optique +23° (c=2 in 2N HCl)
Pourcentage de pureté ≥98%