Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Methionine, 99+% |
| Quantité | 1 kg |
| Poids de la formule | 149.2 |
| Pourcentage de pureté | ≥99 % |
| Qualité | Culture cellulaire |
| Forme physique | Crystals |