Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Methionine |
| CAS | 63-68-3 |
| Couleur | Blanc |
| Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
| Formule moléculaire | C5H11NO2S |
| Numéro MDL | MFCD00063097 MFCD00801344 |
| Synonyme | l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin |
| Clé InChI | FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N |
| SMILES | CSCC[C@H](N)C(O)=O |
| Nom IUPAC | acide (2S)-2-amino-4-(méthylsulfanyl)butanoïque |
| Afficher plus |