Learn More
L-Méthionine-d3 (S-méthyl-d3) Chlorure de méthyl-d3 sulfonium HCl, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Methionine-S-methyl Sulfonium Chloride-d6 Hydrochloride |
| CAS | 362049-54-5 |
| Formule moléculaire | C6 D6 H8 N O2 S . Cl |
| Quantité | 0.01 g |
| Synonyme | Sulfonium, [(3 S)-3-amino-3-carboxypropyl]di(methyl-d3)-, chloride (9 CI), L-Methionine-S-methyl Sulfonium Chloride-d6, L-Methionine-S-methyl Sulfonium Chloride-D6 (S,S-dimethyl D6) |
| Formule InChI | InChI=1 S/C6H13NO2S.ClH/c1-10(2)4-3-5(7)6(8)9;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1 H/t5-;/m0./s1/i1D3,2D3; |
| SMILES | [Cl-].[2 H]C([2 H])([2 H])[S+](CC[C@H](N)C(=O)O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nom IUPAC | cloruro de [(3 S)-3-amino-3-carboxipropil]-bis(trideuteriometil)sulfanio |
| Poids moléculaire (g/mol) | 205.736 |
| Poids de la formule | 205,081 g/mol |
| Afficher plus |