Learn More
L-Methionine, MedChemExpress
Description
L-Methionine is the L-isomer of Methionine, an essential amino acid for human development. Methionine acts as a hepatoprotectant.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Methionine |
| CAS | 63-68-3 |
| Couleur | White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C5H11NO2S |
| Informations sur la solubilité | H2O : 16.67 mg/mL (111.72 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N[C@@H](CCSC)C(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 149.21 |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 149.21 |
| Afficher plus |