Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate d’ester méthylique de L-méthionine, 98+ %
Code produit 10542441 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10542441 50 g Flacon en verre -
10421851 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10542441 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 229350500
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2491-18-1 | C6H14ClNO2S | 199.69 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2491-18-1
Formule moléculaire C6H14ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 199.69
Numéro MDL MFCD00012491,MFCD00067540
Clé InChI MEVUPUNLVKELNV-UHFFFAOYNA-N
Synonyme h-met-ome.hcl, l-methionine methyl ester hydrochloride, h-met-ome hydrochloride, methionine methyl ester hcl, methyl 2s-2-amino-4-methylsulfanyl butanoate hydrochloride, h-d-met-ome hydrochloride, met-ome.hcl, met-ome. hcl, h-met-ome. hcl, pubchem14925
CID PubChem 11435579
Nom IUPAC méthyl (2S)-2-amino-4-méthylsulfanylbutanoate ; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CCSC
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Methionine methyl ester hydrochloride
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 151°C to 153°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Quantité 50 g
Conditions de rotation spécifiques +26° (24°C c=5,H2O)
Rotation spécifique + 26
Informations sur la solubilité (5% in methanol) Clear colorless to light yellow
Poids de la formule 199.7
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre