Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de L-méthionine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11448506
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11448506
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15952.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2491-18-1 | C6H14ClNO2S | 199.69 g/mol
L-Methionine methyl ester hydrochloride is used as a starting material for the synthesis of a protected glycine derivative, a versatile asymmetric building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’ester méthylique de L-méthionine est utilisé comme matériau de départ pour la synthèse de dérivé glycine protégé, de bloc de construction asymétrique polyvalent.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2491-18-1
Formule moléculaire C6H14ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 199.69
Numéro MDL MFCD00012491,MFCD00067540
Clé InChI MEVUPUNLVKELNV-UHFFFAOYNA-N
Synonyme h-met-ome.hcl, l-methionine methyl ester hydrochloride, h-met-ome hydrochloride, methionine methyl ester hcl, methyl 2s-2-amino-4-methylsulfanyl butanoate hydrochloride, h-d-met-ome hydrochloride, met-ome.hcl, met-ome. hcl, h-met-ome. hcl, pubchem14925
CID PubChem 11435579
Nom IUPAC hydrogen methyl 2-amino-4-(methylsulfanyl)butanoate chloride
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CCSC
Specifications
Nom chimique ou matériau L-Methionine methyl ester hydrochloride
Point de fusion 151°C to 152°C
Beilstein 3913214
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 5 g
Poids de la formule 199.7
Rotation optique +26° (c=5 in Water)
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté 99%