Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de L-méthionine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
L-Methionine methyl ester hydrochloride is used as a starting material for the synthesis of a protected glycine derivative, a versatile asymmetric building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chlorhydrate d’ester méthylique de L-méthionine est utilisé comme matériau de départ pour la synthèse de dérivé glycine protégé, de bloc de construction asymétrique polyvalent.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Methionine methyl ester hydrochloride |
| Point de fusion | 151°C to 152°C |
| Beilstein | 3913214 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 199.7 |
| Rotation optique | +26° (c=5 in Water) |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Pourcentage de pureté | 99% |