Learn More
Chlorhydrate de L-méthionine méthyl ester, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | L-Methionine Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 2491-18-1 |
| Formule moléculaire | C6H14ClNO2S |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | (S)-2-Amino-4-methylsulfanylbutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, (S)-Methionine Methyl Ester Hydrochloride, Methionine Methyl Ester Hydrochloride, Methyl (S)-Methioninate Hydrochloride, Methyl L-Methioninate Hydrochloride, NSC 522231 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H13NO2S.ClH/c1-9-6(8)5(7)3-4-10-2;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1H/t5-;/m0./s1 |
| SMILES | O=C(OC)[C@H](CCSC)N.Cl |
| Nom IUPAC | chlorhydrate de L-méthioninate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 199.7 |
| Poids de la formule | 199.04 |