Learn More
Chlorhydrate de L-méthionine méthyl ester, TRC
Code produit 30473730
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30473730 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30473730 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM26048510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Methionine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 2491-18-1
Formule moléculaire C6H14ClNO2S
Quantité 10 g
Synonyme (S)-2-Amino-4-methylsulfanylbutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, (S)-Methionine Methyl Ester Hydrochloride, Methionine Methyl Ester Hydrochloride, Methyl (S)-Methioninate Hydrochloride, Methyl L-Methioninate Hydrochloride, NSC 522231
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO2S.ClH/c1-9-6(8)5(7)3-4-10-2;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1H/t5-;/m0./s1
SMILES O=C(OC)[C@H](CCSC)N.Cl
Nom IUPAC chlorhydrate de L-méthioninate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 199.7
Poids de la formule 199.04