Learn More
L-Méthionine, MP Biomedicals™
Code produit 11493510 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11493510 25 g
11403520 100 g
11413520 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493510 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02102291.3
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
L-Méthionine, MP Biomedicals est l'un des acides aminés soufrés courants. Il s'agit d'un donneur de groupe méthyle à divers substrats, tels que la créatine, l'épinéphrine, l'ergostérol et la choline.
Identifiants chimiques
CAS 63-68-3
Formule moléculaire C5H11NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 149.21
Numéro MDL MFCD00063097 MFCD00801344
Clé InChI FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Synonyme l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
CID PubChem 6137
ChEBI CHEBI:16643
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-4-(méthylsulfanyl)butanoïque
SMILES CSCC[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Point de fusion 284 °C (décomposition)(littérature)
pH 5,6 à 6,1 (solution aqueuse à 1 %)
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble dans de l’alcool tiède ; insoluble dans les abs. alcool, éther, éther pétrolier, benzène, acétone, HCl.
Rotation optique 22,4 – 24,7° (c=20, 6N HCl) (litt.)
Poids de la formule 149.21
Pourcentage de pureté ≥99 %
Forme physique Poudre cristalline