Learn More
L-méthionine, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Code produit 15567964 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15567964 1 kg Flacon poly 1kg
15214404 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15567964 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 208506
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
CAS: 63-68-3 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 63-68-3
Formule moléculaire C5H11NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 149.21
Numéro MDL MFCD00063097 MFCD00801344
Clé InChI FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Synonyme l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
CID PubChem 6137
ChEBI CHEBI:16643
SMILES CSCC[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Methionine
Conditionnement Flacon poly
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-4-méthylsulfanylbutanoïque
Quantité 1 kg
Poids de la formule 149.21
Pourcentage de pureté 98,5 à 101,5 %
Qualité Multiofficinal / USP