Learn More
L-méthionine, pure, Fisher Chemical
Code produit 10050280 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10050280 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10050280 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur M/4065/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 63-68-3
Couleur Blanc
Formule moléculaire C5H11NO2S
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Numéro MDL MFCD00063097 MFCD00801344
Synonyme l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
Clé InChI FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
SMILES CSCC[C@H](N)C(O)=O
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-4-méthylsulfanylbutanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 149.21
Quantité 100 g
CID PubChem 6137
ChEBI CHEBI:16643
Forme physique Solide