Learn More
Sulfone de L-méthionine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10526830 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10526830 5 g 5g
10371670 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10526830 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 439000050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 7314-32-1 | C5H11NO4S | 181.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7314-32-1
Formule moléculaire C5H11NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 181.21
Numéro MDL MFCD00066020
Clé InChI UCUNFLYVYCGDHP-BYPYZUCNSA-N
Synonyme l-methionine sulfone, s-2-amino-4-methylsulfonyl butanoic acid, s-dioxymethionine, l-2-amino-4-methylsulfonyl butanoic acid, 2s-2-amino-4-methylsulfonylbutanoic acid, 2s-2-amino-4-methanesulfonylbutanoic acid, methionine s,s-dioxide, s-amino-4-methylsulphonyl butyric acid, h-met o 2-oh, l-methioninesulfone,99+%
CID PubChem 445282
ChEBI CHEBI:21363
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-methanesulfonylbutanoic acid
SMILES CS(=O)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Methionine sulfone
Point de fusion 242.3°C to 243.1°C
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 32.31 to 33.97% C, 7.54 to 7.92% N
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 5 g
Rotation spécifique 12.7
Poids de la formule 181.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre