Learn More
L-Méthionine, TRC
Code produit 30135079
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135079 10 g 10g
30010090 10 mg 10mg
30007181 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135079 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM26044010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 63-68-3
Formule moléculaire C5 H11 N O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 149.21
Synonyme (2S)-2-Amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid, L-Methionine, Methionine, L- (8CI), (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, 2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, Acimethin, Butanoic acid, 2-amino-4-(methylthio)-, (S)-, Cymethion, L-Homocysteine, S-methyl-, L-α-Amino-γ-methylthiobutyric acid, Meth-o-Tas, Methionine, Methiorep, NSC 22946, S-Methionine, S-Methyl-L-homocysteine, Secretory peptide (human clone HTXDU73), h-Met-oh, l-Methionine, α-Amino-γ-methylmercaptobutyric acid, γ-Methylthio-α-aminobutyric acid
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-méthylsulfanylbutanoïque acide
SMILES CSCC[C@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau L-Methionine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Quantité 10 g
Poids de la formule 149.051
Pourcentage de pureté >95%
Conditions d’expédition Température ambiante
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.