Learn More
L-méthionine (cristaux blancs ou poudre cristalline), Fisher BioReagents
Product Code. 10706074
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
Unit Size:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10706074 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10706074 Supplier Fisher BioReagents Supplier No. BP388100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Cet acide aminé convient à une utilisation dans les systèmes de culture de tissus nécessitant des additifs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau L-Methionine
Point de fusion 276°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 63-68-3
Arsenic (As) 1ppm max.
pH 5.5 to 6.5
Couleur Blanc
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Identification Pass Test
Plage de pourcentage du dosage 98.5 to 100.5 %
Perte à la dessiccation 0.2% max.
Autres acides aminés Chromatographically not detectable
Formule moléculaire C5H11NO2S
Conditionnement Bouteille en verre
Numéro MDL MFCD00063097 MFCD00801344
Résidus après l’allumage 0.1% max.
Rotation spécifique 23.0 to 24.5° (+ or -)
Merck Index 15, 6047
État de la solution (%T) 98.0% min.
Synonyme l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
Vecteur alpha Methionine
Clé InChI FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
SMILES CSCC[C@H](N)C(O)=O
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-4-méthylsulfanylbutanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 149.21
Quantité 100 g
CID PubChem 6137
ChEBI CHEBI:16643
Poids de la formule 149.21
Pourcentage de pureté 98.5 to 100.5%
Forme physique Solide