Learn More
L-(-)-méthioninol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11441257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11441257 1 g -
11418860 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11441257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24211.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 2899-37-8 | C5H13NOS | 135.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2899-37-8
Formule moléculaire C5H13NOS
Poids moléculaire (g/mol) 135.23
Numéro MDL MFCD00004735
Clé InChI MIQJGZAEWQQAPN-YFKPBYRVSA-N
Synonyme l-methioninol, l---methioninol, h-methioninol, 2s-2-amino-4-methylsulfanyl butan-1-ol, s---methioninol, s-2-amino-4-methylthio butan-1-ol, d-s---methionanol, methioninol, 2s-2-amino-4-methylsulfanylbutan-1-ol, s-2-amino-4-methylsulfanyl-butan-1-ol
CID PubChem 2724404
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-méthylsulfanylbutan-1-ol
SMILES CSCC[C@H](N)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(-)-Methioninol
Point de fusion 31°C to 33°C
Quantité 1 g
Point d’éclair >110°C (230°F)
Rotation optique −21° (c=5 in Water)
Beilstein 2231656
Poids de la formule 135.23
Pourcentage de pureté 97%