Learn More
L-méthioninol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10269823 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10269823 5 g Flacon en verre 5g
10023160 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10269823 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 229230050
 Article restreint
Expédition estimée: 10-02-2027
Ajouter au panier
CAS: 2899-37-8 | C5H13NOS | 135.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2899-37-8
Formule moléculaire C5H13NOS
Poids moléculaire (g/mol) 135.23
Numéro MDL MFCD00004735
Clé InChI MIQJGZAEWQQAPN-YFKPBYRVSA-N
Synonyme l-methioninol, l---methioninol, h-methioninol, 2s-2-amino-4-methylsulfanyl butan-1-ol, s---methioninol, s-2-amino-4-methylthio butan-1-ol, d-s---methionanol, methioninol, 2s-2-amino-4-methylsulfanylbutan-1-ol, s-2-amino-4-methylsulfanyl-butan-1-ol
CID PubChem 2724404
SMILES CSCC[C@H](N)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Methioninol
Spectre IR Authentique
Couleur Blanc
Conditionnement Flacon en verre
Rotation spécifique -11.5° to -13.5° (20°C, 589nm) (c=1.4, ethanol)
Conditions de rotation spécifiques −12.50° (20°C c=1.4,C2H5OH)
Quantité 5 g
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-méthylsulfanylbutan-1-ol
Poids de la formule 135.22
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-Methioninol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.