Learn More
LNt-Boc-2-bromométhyl glycine allylique, TRC
Code produit 30335888
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335888 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335888 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB643750100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-N-t-Boc-2-bromomethyl Glycine Allyl Ester
CAS 865701-97-9
Formule moléculaire C11 H18 Br N O4
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H18BrNO4/c1-5-6-16-9(14)8(7-12)13-10(15)17-11(2,3)4/h5,8H,1,6-7H2,2-4H3,(H,13,15)/t8-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CBr)C(=O)OCC=C
Nom IUPAC prop-2-enyl (2R)-3-bro-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonateylamino]propanoate
Poids moléculaire (g/mol) 308.17
Poids de la formule 307.0419