Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Nicotine, plus de 99 %
Code produit 11652699 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11652699 500 g Flacon en verre 500g
10052310 5 g Flacon en verre 5g
10337220 25 g Flacon en verre 25g
10665062 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11652699 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 181425000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Des études menées en laboratoire ont montré que la L-Nicotine, nº CAS 54-11-5, atténuait les habitudes de tabagisme.Elle est également connue sous le nom de 3-(1-méthyle-2- pyrrolidinyl)pyridine ou (S)-(-)-nicotine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La L-Nicotine est un alcaloïde naturellement présent dans la famille de plantes solanacées
  • Elle est également connue sous le nom de 3-(1-méthyle-2-pyrrolidinyl)pyridine ou (S)-(-)-nicotine.
Applications
  • Des études ont montré que la L-Nicotine atténuait les habitudes de tabagisme.
  • Il a également été démontré qu’elle améliore les fonctions cognitives, telles que la mémoire
  • Des études montrent que des niveaux plus faibles de nicotine sous forme de gomme peuvent également aider à éliminer les habitudes de consommation de tabac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54-11-5
Formule moléculaire C10H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 162.23
Clé InChI SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
Synonyme nicotine, l-nicotine, --nicotine, s-nicotine, habitrol, s-3-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine, nicoderm, nicotrol, s---nicotine, nicoderm cq
CID PubChem 89594
ChEBI CHEBI:17688
Nom IUPAC 3-[(2S)-1-méthylpyrrolidine-2-yl]pyridine
SMILES CN1CCCC1C2=CN=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Nicotine
Point de fusion -80.0°C
Couleur Marron ou incolore à jaune
Densité 1.0150g/mL
Point d’ébullition 247.0°C
Point d’éclair 101°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5255 to 1.5275
Quantité 500 g
Beilstein 23,I,3
Merck Index 15,6609
Gravité spécifique 1.015
Conditions de rotation spécifiques −166.00 (20.00°C c=neat)
Rotation spécifique − 166.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,ether,kerosene,,petrouleum ether and oils
Poids de la formule 162.23
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • L-Nicotine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.